Key Documents
SAB1400382
Sigma-Aldrich
Anti-ANAPC10 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-APC10, Anti-DKFZP564L0562, Anti-DOC1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANAPC10(10393)
Categorias relacionadas
Imunogênio
ANAPC10 (AAH05217.1, 1 a.a. ~ 185 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTTPNKTPPGADPKQLERTGTVREIGSQAVWSLSSCKPGFGVDQLRDDNLETYWQSDGSQPHLVNIQFRRKTTVKTLCIYADYKSDESYTPSKISVRVGNNFHNLQEIRQLELVEPSGWIHVPLTDNHKKPTRTFMIQIAVLANHQNGRDTHMRQIKIYTPVEESSIGKFPRCTTIDFMMYRSIR
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4