Documentos Principais
SAB1400345
Sigma-Aldrich
Anti-HOMER3 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-HOMER-3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HOMER3(9454)
Descrição geral
This gene encodes a member of the HOMER family of postsynaptic density scaffolding proteins that share a similar domain structure consisting of an N-terminal Enabled/vasodilator-stimulated phosphoprotein homology 1 domain which mediates protein-protein interactions, and a carboxy-terminal coiled-coil domain and two leucine zipper motifs that are involved in self-oligomerization. The encoded protein binds numerous other proteins including group I metabotropic glutamate receptors, inositol 1,4,5-trisphosphate receptors and amyloid precursor proteins and has been implicated in diverse biological functions such as neuronal signaling, T-cell activation and trafficking of amyloid beta peptides. Alternative splicing results in multiple transcript variants
Imunogênio
HOMER3 (NP_004829.2, 1 a.a. ~ 361 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSTAREQPIFSTRAHVFQIDPATKRNWIPAGKHALTVSYFYDATRNVYRIISIGGAKAIINSTVTPNMTFTKTSQKFGQWADSRANTVYGLGFASEQHLTQFAEKFQEVKEAARLAREKSQDGGELTSPALGLASHQVPPSPLVSANGPGEEKLFRSQSADAPGPTERERLKKMLSEGSVGEVQWEAEFFALQDSNNKLAGALREANAAAAQWRQQLEAQRAEAERLRQRVAELEAQAASEVTPTGEKEGLGQGQSLEQLEALVQTKDQEIQTLKSQTGGPREALEAAEREETQQKVQDLETRNAELEHQLRAMERSLEEARAERERARAEVGRAAQLLDVRLFELSELREGLARLAEAAP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)