Documentos Principais
SAB1400263
Sigma-Aldrich
Anti-SUMO3 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-SMT3A, Anti-SMT3H1, Anti-SUMO3
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SUMO3(6612)
Descrição geral
SUMO proteins, such as SUMO3, and ubiquitin (see MIM 191339) posttranslationally modify numerous cellular proteins and affect their metabolism and function. However, unlike ubiquitination, which targets proteins for degradation, sumoylation participates in a number of cellular processes, such as nuclear transport, transcriptional regulation, apoptosis, and protein stability (Su and Li, 2002 [PubMed 12383504]).[supplied by OMIM
Imunogênio
SUMO3 (AAH08420, 1 a.a. ~ 103 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSEEKPKEGVKTENDHINLKVAGQDGSVVQFKIKRHTPLSKLMKAYCERQGLSMRQIRFRFDGQPINETDTPAQLEMEDEDTIDVFQQQTGGVPESSLAGHSF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gaurav Malviya et al.
EJNMMI research, 10(1), 143-143 (2020-11-26)
Prostate cancer is highly prevalent worldwide. Androgen deprivation therapy (ADT) remains the treatment of choice for incurable prostate cancer, but majority of patients develop disease recurrence following ADT. There is therefore an urgent need for early detection of treatment resistance.