Documentos Principais
SAB1400245
Sigma-Aldrich
Anti-RPL29 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-HIP, Anti-HUMRPL29, Anti-MGC88589
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPL29(6159)
Descrição geral
Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a cytoplasmic ribosomal protein that is a component of the 60S subunit. The protein belongs to the L29E family of ribosomal proteins. The protein is also a peripheral membrane protein expressed on the cell surface that directly binds heparin. Although this gene was previously reported to map to 3q29-qter, it is believed that it is located at 3p21.3-p21.2. As is typical for genes encoding ribosomal proteins, there are multiple processed pseudogenes of this gene dispersed through the genome. (provided by RefSeq)
Imunogênio
RPL29 (AAH08926, 1 a.a. ~ 159 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAKSKNHTTHNQSRKWHRNGIKKPRSQRYESLKGVDPKFLRNMRFAKKHNKKGLKKMQANNAKAMSARAEAIKALVKPKEVKPKIPKGVSRKLDRLAYIAHPKLGKRARARIAKGLRLCRPKAKAKAKAKDQTKAQAAAPASVPAQAPKRTQAPTKASE
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)