SAB1400144
Monoclonal Anti-IL15 antibody produced in mouse
clone 3E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-IL15, Anti-MGC9721
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL15(3600)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
NWVNVISDLKKIEDLIQSMHIDATLYTESDVHPSCKVTAMKCFLLELQVISLESGDASIHDTVENLIILANNSLSSNGNVTESGCKECEELEEKNIKEFLQSFVHIVQMFINTS
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)