Documentos
SAB1306884
Sigma-Aldrich
ANTI-CHST5(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CHST5, Carbohydrate sulfotransferase 5, Galactose/N-acetylglucosamine/N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 4-alpha, Intestinal N-acetylglucosamine-6-O-sulfotransferase, N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
46161 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHST5(23563)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide