Key Documents
SAB1306628
Sigma-Aldrich
ANTI-TRKC antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
GP145-TrkC, NT-3 growth factor receptor, NTRK3, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 3, TRKC
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
94428 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NTRK3(4916)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Daniela Rodrigues-Amorim et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
The neurobiology of schizophrenia is multifactorial, comprising the dysregulation of several biochemical pathways and molecules. This research proposes a peripheral biomarker for schizophrenia that involves the second extracellular loop of norepinephrine transporter (NEText), the tropomyosin receptor kinase C (TrkC), and