Documentos Principais
SAB1306391
Sigma-Aldrich
ANTI-TGF BETA RECEPTOR I (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ALK5, Activin A receptor type II-like protein kinase of 53kD, SKR4, TGF-beta receptor type-1, TGFBR1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
55960 Da
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TGFBR1(7046)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yuta Takagaki et al.
Autophagy, 16(10), 1905-1914 (2020-01-23)
Macroautophagy/autophagy plays a vital role in the homeostasis of diverse cell types. Vascular endothelial cells contribute to vascular health and play a unique role in vascular biology. Here, we demonstrated that autophagy defects in endothelial cells induced IL6 (interleukin 6)-dependent