SAB1306388
ANTI-ACTIVIN RECEPTOR TYPE IA (ACVR1) (CENTER R147) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ACVR1, ACVRLK2, Activin receptor type I, Activin receptor type-1, Activin receptor-like kinase 2
Selecione um tamanho
R$ 3.457,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.457,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
57153 Da
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACVR1(90)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)