Documentos Principais
SAB1306223
Sigma-Aldrich
ANTI-JHDM2A(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
JHDM2A, JMJD1, JMJD1A, KDM3A, KIAA0742
Selecione um tamanho
400 μL
R$ 3.457,00
R$ 3.457,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
400 μL
R$ 3.457,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.457,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
147341 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KDM3A(55818)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)