Documentos Principais
SAB1305559
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-CREATINE KINASE BB (CENTER) antibody produced in mouse
clone 893CT29.1.1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
B-CK, CKB, CKBB, Creatine kinase B-type
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
893CT29.1.1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
42644 Da
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CKB(1152)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
M Regnier et al.
Biophysical journal, 74(6), 3044-3058 (1998-06-23)
The mechanical behavior of skinned rabbit psoas muscle fiber contractions and in vitro motility of F-actin (Vf) have been examined using ATP, CTP, UTP, or their 2-deoxy forms (collectively designated as nucleotide triphosphates or NTPs) as contractile substrates. Measurements of