SAB1305503
MONOCLONAL ANTI-CD25 antibody produced in mouse
clone 7G7B6, crude ascites, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CD_antigen=CD25, IL2RA, Interleukin-2 receptor subunit alpha, TAC antigen, p55
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
crude ascites
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7G7B6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
30819 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:100-~1:800
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL2RA(3559)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)