Documentos Principais
SAB1305501
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-UBC9 antibody produced in mouse
clone 67AT1273.95.90, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
SUMO-conjugating enzyme UBC9, SUMO-protein ligase, UBC9, UBCE9, UBE2I
Selecione um tamanho
400 μL
R$ 3.457,00
R$ 3.457,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
400 μL
R$ 3.457,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.457,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
67AT1273.95.90, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
18007 Da
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
western blot: 1:100-~1:500
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... UBE2I(7329)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)