Documentos Principais
SAB1305031
Sigma-Aldrich
ANTI-ALKALINE PHOSPHATASE (ALPI) (CENTER antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
IAP, Intestinal alkaline phosphatase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
56812 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:250-1:500
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ALPI(248)
forma física
Purified rabbit polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, eluted with high and low pH buffers and neutralized immediately, followed by dialysis against PBS.