Documentos Principais
SAB1304546
Sigma-Aldrich
ANTI-TMEM140 (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
TMEM140, Transmembrane protein 140
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
20419 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:250-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TMEM140(55281)
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Elena Sugrue et al.
PLoS pathogens, 18(11), e1010973-e1010973 (2022-11-19)
HIV-1 transmission via sexual exposure is an inefficient process. When transmission does occur, newly infected individuals are colonized by the descendants of either a single virion or a very small number of establishing virions. These transmitted founder (TF) viruses are