Documentos Principais
SAB1300917
Sigma-Aldrich
Anti-APOC2 (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-APC2, Anti-APOC2, Anti-Apo-CII, Anti-ApoC-II, Anti-Apolipoprotein C-II
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APOC2(344)
Descrição geral
APOC2 is secreted in plasma where it is a component of very low density lipoprotein. The protein activates the enzyme lipoprotein lipase, which hydrolyzes triglycerides and thus provides free fatty acids for cells. Mutations in the gene encoding this protein cause hyperlipoproteinemia type IB, characterized by hypertriglyceridemia, xanthomas, and increased risk of pancreatitis and early atherosclerosis.
Imunogênio
APOC2 (NP_000474, 50-83)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human APOC2.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)