Documentos Principais
SAB1300882
Sigma-Aldrich
Anti-NARS2 (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AsnRS, Anti-Asparagine--tRNA ligase, Anti-EC 6.1.1.22, Anti-NARS2, Anti-Probable asparaginyl-tRNA synthetase, mitochondrial [Precursor]
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NARS2(79731)
Descrição geral
Asparagine-tRNA ligase (EC 6.1.1.22) catalyzes the chemical reaction: ATP + L-asparagine + tRNAAsn ⇔AMP + diphosphate + L-asparaginyl-tRNAAsn. This enzyme participates in alanine and aspartate metabolism and aminoacyl-tRNA biosynthesis.
Imunogênio
NARS2 (NP_078954, 112-146)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human NARS2.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)