Documentos
SAB1300832
Sigma-Aldrich
Anti-PRKY (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PRKY, Anti-Serine/threonine-protein kinase PRKY
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRKY(5616)
Descrição geral
This gene encodes a member of the cAMP-dependent serine/threonine protein kinase family. This gene is located on chromosome Y, near the boundary of the pseudoautosomal region. Abnormal recombination between this gene and a related gene on chromosome X is a frequent cause of XX males and XY females.
Imunogênio
PRKY (NP_002751, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human PRKY.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.