Documentos Principais
SAB1300817
Sigma-Aldrich
Anti-MYO3B (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MYO3B, Anti-Myosin IIIB
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYO3B(140469)
Descrição geral
Similar to other class III myosins, MYO3B contains an N-terminal kinase domain, followed by motor, neck, and tail domains. The MYO3B gene generates a variety of splice variants that contain 1 or 2 calmodulin-binding (IQ) motifs in the neck domain and 1 of 3 domains in the tail domain. Northern blot analysis showed expression of a 7-kb MYO3B transcript in human retina, but not in an RPE cell line; two 6- and 7-kb MYO3B transcripts in kidney; and a 4-kb transcript in testis.
Imunogênio
MYO3B (NP_620482, 536-570)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human MYO3B.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)