Documentos Principais
SAB1300806
Sigma-Aldrich
Anti-FASTK (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FAST kinase, Anti-Fas-activated serine/threonine kinase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FASTK(10922)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the serine/threonine protein kinase family. This kinase was shown to be activated rapidly during Fas-mediated apoptosis in Jurkat cells. In response to Fas receptor ligation, it phosphorylates TIA1, anbapoptosis-promoting nuclear RNA-binding protein. The encoded protein is a strong inducer of lymphocyte apoptosis.
Imunogênio
FASTK (NP_006703, 1-40)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human FASTK.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)