Documentos Principais
SAB1300769
Sigma-Aldrich
Anti-SPP (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-HIMP1 protein, Anti-HM13, Anti-Minor histocompatibility antigen H13, Anti-Presenilin-like protein 3, Anti-Signal peptide peptidase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPP(81502)
Descrição geral
SPP, which localizes to the endoplasmic reticulum, catalyzes intramembrane proteolysis of some signal peptides after they have been cleaved from a preprotein. This activity is required to generate signal sequence-derived human lymphocyte antigen-E epitopes that are recognized by the immune system, and to process hepatitis C virus core protein. This protein is an integral membrane protein with sequence motifs characteristic of the presenilin-type aspartic proteases.
Imunogênio
SPP (NP_848696, 1-30)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human SPP.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)