Documentos Principais
SAB1300760
Sigma-Aldrich
Anti-PARP3 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Adprtl3, Anti-NAD+ ADP-ribosyltransferase 3 PARP-3, Anti-Parp3, Anti-Poly (ADP-ribose polymerase)-like 3, full insert sequence), NOD-derived CD11c +ve dendritic cells cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:F630107G12 product:ADP-ribosyltransferase (NAD+
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.566,00
R$ 3.566,00
Previsão de entrega em26 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.566,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.566,00
Previsão de entrega em26 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PARP3(235587)
Descrição geral
PARP3, poly(ADP-ribosyl)transferase 3, belongs to the PARP family. These enzymes modify nuclear proteins by poly-ADP-ribosylation, which is required for DNA repair, regulation of apoptosis, and maintenance of genomic stability. This protein is preferentially localized to the daughter centriole throughout the cell cycle.
The previously assigned protein identifier Q8CFB8 has beenmerged into Q3ULW8. Full details can be found on the UniProt database.
Imunogênio
PARP3 (NP_663594, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of mouse PARP3.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)