Documentos Principais
SAB1300749
Sigma-Aldrich
Anti-RAI1 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAI1(10743)
Descrição geral
The gene for Rai1 is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. It is highly similar to its mouse counterpart and is expressed at high levels mainly in neuronal tissues. The protein encoded by this gene includes a polymorphic polyglutamine tract in the N-terminal domain. Expression of the mouse counterpart in neurons is induced by retinoic acid. This gene is associated with both the severity of the phenotype and the response to medication in schizophrenic patients.
Imunogênio
RAI1 (EAW55693, 1803-1837)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human RAI1, isoform 2.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)