SAB1300627
Anti-NCAPH2 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-NCAPH2, Anti-Non-SMC condensin II complex, Anti-Subunit H2, kleisin β isoform 2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCAPH2(29781)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The previously assigned protein identifier Q9BUT3 has beenmerged into Q6IBW4. Full details can be found on the UniProt database.
Imunogênio
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the central region of human NCAPH2.
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)