Documentos Principais
SAB1300615
Sigma-Aldrich
Anti-Gfl-1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Gfl-1, Anti-Hypothetical protein gfl-1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.566,00
R$ 3.566,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.566,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.566,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
Caenorhabditis elegans
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Caenorhabditis elegans ... Gfl-1(187434)
Descrição geral
Gfl-1 encodes a C. elegans ortholog of human Glioma-amplified sequence-41 (GAS41), found in increased copy number in low-grade glioma. Loss of GLF-1, which is predicted to associate with chromatin, results in potent suppression of the RNA interference (RNAi) mechanism. GLF-1 is also similar to the transcription factors (yeast and human) AF-9 and human ENL, and thus may represent a novel class of transcription factors.
Imunogênio
GFL (NP_502172, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of C. Elegans Gfl-1.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)