SAB1300526
Anti-SUMO4 (V55 Mutant) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2, Anti-SMT3H4, Anti-SUMO-4, Anti-Small ubiquitin-like modifier 4, Anti-Small ubiquitin-like protein 4
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
mutation (Val55)
Informações sobre genes
human ... SUMO4(387082)
Descrição geral
Imunogênio
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated peptide CEPRGLS(V)KQIRFRFG selected from human SUMO4. This antibody is affinity purified using peptides CEPRGLS(V)KQIRFRFG (positive selection) and CEPRGLS(M)KQIRFRFG (negative selection).
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)