Documentos Principais
SAB1300523
Sigma-Aldrich
Anti-SUMO3 (C-term P94) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-SMT3 homolog 1, Anti-SUMO-2, Anti-SUMO-3, Anti-Small ubiquitin-related modifier 3, Anti-Ubiquitin-like protein SMT3A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SUMO3(6612)
Descrição geral
Covalent modification of target lysines by SUMO (small ubiquitin-like modifier) modulates processes such as protein localization, transcription, nuclear transport, mitosis, DNA replication and repair, signal transduction, and viral reproduction. SUMO does not seem to be involved in protein degradation and may in fact function as an antagonist of ubiquitin in the degradation process. The SUMO family consists of SUMO1 and closely related homologs SUMO2, SUMO3, and SUMO4. Sumoylation has been shown to regulate a wide range of proteins, including MDM2, PIAS, PML, RanGAP1, RanBP2, p53, p73, HIPK2, TEL, c-Jun, Fas, Daxx, TNFRI, Topo-I, Topo-II, PARK2, WRN, Sp100, IkB-alpha, Androgen receptor (AR), GLUT1/4, CaMK, DNMT3B, TDG, HIF1A, CHD3, EXOSC9, RAD51, and viral targets such as CMV-IE1/2, EBV-BZLF1, and HPV/BPV-E1.
Imunogênio
SUMO3 (NP_008867, 84-113)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human SUMO3.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)