Documentos Principais
SAB1300493
Sigma-Aldrich
Anti-PTPδ (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPRD(5789)
Descrição geral
PTPdelta is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. PTPs are known to be signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. This PTP contains an extracellular region, a single transmembrane segment and two tandem intracytoplasmic catalytic domains, thus represents a receptor-type PTP. The extracellular region of this protein is composed of three Ig-like and eight fibronectin type III-like domains. Studies of the similar genes in chick and fly suggest the role of this PTP is in promoting neurite growth, and regulating neurons axon guidance.
Imunogênio
PTPDELTA (NP_002830, 1292-1326)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide in the C-terminal region of human PTPdelta.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)