Documentos Principais
SAB1300458
Sigma-Aldrich
Anti-PCK2 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Mitochondrial precursor [GTP], Anti-PEPCK-M, Anti-Phosphoenolpyruvate carboxykinase, Anti-Phosphoenolpyruvate carboxylase
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.566,00
R$ 3.566,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.566,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.566,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCK2(5106)
Descrição geral
This gene encodes a member of the phosphoenolpyruvate carboxykinase (GTP) family. The protein is a mitochondrial enzyme that catalyzes the conversion of oxaloacetate to phosphoenolpyruvate in the presence of GTP. A cytosolic form encoded by a different gene has also been characterized and is the key enzyme of gluconeogenesis in the liver. The encoded protein may serve a similar function, although it is constitutively expressed and not modulated by hormones such as glucagon and insulin that regulate the cytosolic form. Alternatively spliced transcript variants have been described.
Imunogênio
PCK2 (29-65)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human PCK2.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)