Documentos Principais
SAB1300392
Sigma-Aldrich
Anti-ALPK1 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ALPK1, Anti-LAK, Anti-Lymphocyte α-kinase
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.566,00
R$ 3.566,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.566,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.566,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ALPK1(80216)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Unlike most eukaryotic kinases, alpha kinases, such as ALPK1, recognize phosphorylation sites in which the surrounding peptides have an alpha-helical conformation. Epithelial cells maintain a polarized structure based on a selective sorting machinery for cargo traveling to the apical or the basolateral membrane domain at the trans-Golgi network exit. Alpha-kinase 1 (ALPK1)is a compnent of raft-carrying apical vesicles, originally identified in vesicles ferrying raft-associated sucrase-isomaltase (SI). It has been proposed that phosphorylation of myosin I by ALPK1 is essential to the apical trafficking of raft-associated SI.
Imunogênio
ALPK1 (NP_079420, 1220-1254)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human ALPK1.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)