Documentos Principais
SAB1300368
Sigma-Aldrich
Anti-Aurora-C (N-term G11) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Aurora-C, Anti-Aurora/Ipl1-related kinase 3, Anti-Aurora/Ipl1/Eg2 protein 2, Anti-Serine/threonine protein kinase 13
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.566,00
R$ 3.566,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.566,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.566,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
indirect immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AURKC(6795)
Descrição geral
Chromosomal segregation during mitosis as well as meiosis is regulated by kinases and phosphatases. The Aurora kinases, members of the Ser/Thr protein kinase family, associate with microtubules during chromosome movement and segregation. Aurora kinase C may play a part in organizing microtubules in relation to the function of the centrosome/spindle pole during mitosis. This protein is localized to centrosome from anaphase to cytokinesis. Expression is limited to testis in normal cells. Elevated expression levels are seen only in a subset of cancer cells such as HepG2, HuH7 and HeLa cells. Aurora-C expression is maximum at M phase.
Imunogênio
AURORAC (Q9UQB9, 11-44)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human Aurora-C.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)