Documentos Principais
SAB1300364
Sigma-Aldrich
Anti-TPIPb (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.566,00
R$ 3.566,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.566,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.566,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TPTE2(93492)
Descrição geral
TPIP is a member of a large class of membrane-associated phosphatases with substrate specificity for the 3-position phosphate of inositol phospholipids.
Imunogênio
TPIPB (NP_570141, 292-336)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human TPIPb.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)