Documentos Principais
SAB1300334
Sigma-Aldrich
Anti-NRG3 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Membrane-bound isoform [Precursor], Anti-NRG3, Anti-Pro-NRG3, Anti-Pro-neuregulin-3
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.566,00
R$ 3.566,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.566,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.566,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NRG3(10718)
Descrição geral
NRG3, which belongs to the neuregulin family, is a direct ligand for the ERBB4 tyrosine kinase receptor. Binding results in ligand-stimulated tyrosine phosphorylation and activation of the receptor. NRG3 does not bind to the EGF receptor, ERBB2 or ERBB3 receptors. The protein exists as an type I membrane protein and as a proteolytically released soluble growth factor form. The membrane-bound form does not appear to be active. NRG3 is highly expressed in most regions of the brain with the exception of corpus callosum, and is expressed at lower level in testis. It is not detected in heart, placenta, lung, liver, skeletal muscle, kidney, pancreas, spleen, thymus, prostate, ovary, small intestine, colon and peripheral blood leukocytes. The NRG3 cytoplasmic domain may be involved in the regulation of trafficking and proteolytic processing. Regulation of the proteolytic processing may involve initial intracellular domain dimerization.
Imunogênio
NRG3 (NP_001010848, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human NRG3.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)