Documentos Principais
SAB1300302
Sigma-Aldrich
Anti-NPTX2 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-NP-II, Anti-NP2, Anti-NPTX2, Anti-Neuronal pentraxin II, Anti-Neuronal pentraxin-2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.566,00
R$ 3.566,00
Previsão de entrega em03 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.566,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.566,00
Previsão de entrega em03 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NPTX2(4885)
Categorias relacionadas
Descrição geral
NPTX2 is likely to play a role in the modification of cellular properties that underlie long-term plasticity. It binds to agar matrix in a calcium-dependent manner.
Imunogênio
NPTX2 (NP_002514, 314-348)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human NPTX2.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)