Documentos Principais
SAB1300272
Sigma-Aldrich
Anti-Ufc1 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-UFC1, Anti-Ubiquitin-fold modifier-conjugating enzyme 1, Anti-Ufm1-conjugating enzyme 1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.566,00
R$ 3.566,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.566,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.566,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UFC1(51506)
Descrição geral
Various ubiquitin-like (UBL) post-translational modifiers contribute critically to the protein degradation pathway . These UBLs are covalently linked to most target proteins through an enzymatic cascade analogous to ubiquitylation, consisting of E1 (activating), E2 (conjugating), and E3 (ligating) enzymes. Ufc1 Belongs to the ubiquitin-conjugating enzyme family, and is an E2-like enzyme which forms an intermediate with UFM1, a novel ubiquitin-fold modifier, via thioester linkage.
Imunogênio
UFC1 (NP_057490, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human Ufc1.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)