Documentos Principais
SAB1300203
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse Tlr6 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.566,00
R$ 3.566,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.566,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.566,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Tlr6(21899)
Descrição geral
TLR6, a Type I membrane protein that belongs to the Toll-like rceptor family, participates in the innate immune response to Gram-positive bacteria and fungi. It acts via MyD88 and TRAF6, leading to NF-kappa-B activation, cytokine secretion and the inflammatory response. The protein recognizes mycoplasmal macrophage-activating lipopeptide-2kD (MALP-2), soluble tuberculosis factor (STF), phenol-soluble modulin (PSM) and B.burgdorferi outer surface protein A lipoprotein (OspA-L) cooperatively with TLR2. It binds to TLR2 via their respective extracellular domains, and to MyD88 via their respective TIR domains. TLR6 is detected in monocytes, CD11c+ immature dendritic cells, plasmacytoid pre-dendritic cells and dermal microvessel endothelial cells.
Imunogênio
TLR6 (Q9EPW9, 738-774)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of mouse TLR6.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M E Morgan et al.
Mucosal immunology, 7(5), 1266-1277 (2014-03-29)
T-helper 1 and 17 (Th1/Th17) responses are important in inflammatory bowel disease (IBD), and research indicates that Toll-like receptor 6 (TLR6) stimulation leads to Th17 cell development within the lung. The gastrointestinal tract, like the lung, is a mucosal surface