Documentos Principais
SAB1300171
Sigma-Aldrich
Anti-SUV39H2 (C-term K375) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-KMT1B, Anti-Suppressor of variegation 3-9 homolog 2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.566,00
R$ 3.566,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.566,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.566,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SUV39H2(79723)
Descrição geral
SUV39H2 is a histone methyltransferase that methylates Lys-9 of histone H3 and weakly histone H1 (in vitro). H3 Lys-9 methylation represents a specific tag for epigenetic transcriptional repression by recruiting HP1 proteins to methylated histones. SUV39H2 may participate in regulation of higher order chromatin organization during spermatogenesis.
The previously assigned protein identifier Q6I9Y3 has been merged into Q9H5I1. Full details can be found on the UniProt database.
Imunogênio
SUV39H2 (NP_078946, 305-340)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human SUV39H2.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)