SAB1300135
Monoclonal Anti-PRDM10 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PFM7
Selecione um tamanho
R$ 3.566,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.566,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
48AT1224.90.46, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRDM10(56980)
Descrição geral
Imunogênio
This antibody was raised using purified recombinant GST fusion protein encoding the N-terminal part of human PRDM10.
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)