Documentos Principais
SAB1105806
Sigma-Aldrich
Anti-ASB13 (215-225) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Ankyrin repeat and SOCS box-containing 13
Selecione um tamanho
200 μL
R$ 3.232,00
R$ 3.232,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 μL
R$ 3.232,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.232,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt ~30 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2,000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ASB13(79754)
Descrição geral
Ankyrin repeat and SOCS box containing 13 (ASB13) is part of the ankyrin repeat and SOCS box (ASB) family and belongs to the suppressor of cytokine signaling (SOCS) box protein superfamily. It might interact with proteins like the RNA polymerase III subunit A and single-stranded DNA-binding protein. The gene encoding ASB13 is localized on human chromosome 10p15.1.
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to amino acids 215-225 of human ASB13
forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Genome-wide Cardiovascular Disease Risk of Sudden Deaths Between 5-40 Years in Turkish Population Investigation of Factors.
Cavlak G O C O, et al.
The Journal of Experimental Medicine, 6(12), 45-47 (2016)
ASB proteins interact with Cullin5 and Rbx2 to form E3 ubiquitin ligase complexes.
Kohroki J, et al.
FEBS Journal, 579(30), 6796-6802 (2005)
Christina Aaen Andresen et al.
The Journal of biological chemistry, 289(4), 2043-2054 (2013-12-18)
The ankyrin and SOCS (suppressor of cytokine signaling) box (ASB) family of proteins function as the substrate recognition subunit in a subset of Elongin-Cullin-SOCS (ECS) E3 ubiquitin ligases. Despite counting 18 members in humans, the identity of the physiological targets