Documentos Principais
SAB1105706
Sigma-Aldrich
Anti-TPI1 (96-110) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-TPI, Anti-Triosephosphate isomerase 1
Selecione um tamanho
200 μL
R$ 3.232,00
R$ 3.232,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 μL
R$ 3.232,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.232,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt ~27 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2,000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TPI1(7167)
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to amino acids 96-110 of human TPI1
forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)