S9757
Sulfabenzamide
Sinônimo(s):
N-(4-Aminobenzenesulfonyl)benzamide, N-Sulfanilylbenzamide
About This Item
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O3S/c14-11-6-8-12(9-7-11)19(17,18)15-13(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2,(H,15,16)
chave InChI
PBCZLFBEBARBBI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)