S8201
SR-3576
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(5-(3-m-Tolylureido)-1H-indazol-1-yl)-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)benzamide, 3-[4-[[[(3-Methylphenyl)amino]carbonyl]amino]-1H-pyrazol-1-yl]-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-benzamide
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
light brown to brown
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(NC(=O)c2cccc(c2)-n3cc(NC(=O)Nc4cccc(C)c4)cn3)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C27H27N5O5/c1-17-7-5-9-19(11-17)30-27(34)31-21-15-28-32(16-21)22-10-6-8-18(12-22)26(33)29-20-13-23(35-2)25(37-4)24(14-20)36-3/h5-16H,1-4H3,(H,29,33)(H2,30,31,34)
chave InChI
MTFAYLZZDJGFGV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3