S8072
Sertindole
≥97.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[2-[4-[5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1h-indol-3-yl]-1-piperidinyl]ethyl]-2-imidazolidinone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
Formulário
solid
cor
off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
originador
Abbott
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)-n2cc(C3CCN(CC3)CCN4CCNC4=O)c5cc(Cl)ccc25
InChI
1S/C24H26ClFN4O/c25-18-1-6-23-21(15-18)22(16-30(23)20-4-2-19(26)3-5-20)17-7-10-28(11-8-17)13-14-29-12-9-27-24(29)31/h1-6,15-17H,7-14H2,(H,27,31)
chave InChI
GZKLJWGUPQBVJQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , DRD2(1813)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.