Documentos Principais
S8067
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Synapsin I (pSer9) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 4.895,00
R$ 4.895,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 4.895,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.895,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
Xenopus, human, chicken, rat, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:1,000
western blot: 1:1,000 using rat brain hipoccampal tissue homogenate
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SYN1(6853)
mouse ... Syn1(20964)
rat ... Syn1(24949)
Imunogênio
synthetic phosphorylated peptide derived from the region of rat synapsin 1 that is phosphorylated on serine 9.
forma física
Solution in 10 mM HEPES buffer, pH 7.5, and 150 mM NaCl containing 100 μg/ml bovine serum albumin and 50% glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fang Du et al.
Aging cell, 20(5), e13368-e13368 (2021-05-06)
Mitochondrial dysfunction is one of the early pathological features of Alzheimer's disease (AD). Accumulation of cerebral and mitochondrial Aβ links to mitochondrial and synaptic toxicity. We have previously demonstrated the mechanism by which presequence peptidase (PITRM1)-mediated clearance of mitochondrial Aβ