S7945
Monoclonal Anti-Siah2 antibody produced in mouse
clone Siah2-369, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Seven in Absentia Homolog
Selecione um tamanho
R$ 5.152,00
Previsão de entrega em05 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.152,00
Previsão de entrega em05 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Siah2-369, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37 kDa
reatividade de espécies
monkey, hamster, bovine, mouse, human, canine
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total cell extract of HeLa cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SIAH2(6478)
mouse ... Siah2(20439)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)