S6821
Anti-SMC1L1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-SMC1, Anti-SMC1 structural maintenance of chromosomes 1-like 1, Anti-SMC1α
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
antigen 160 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using 293-T cell lysates
western blot: 1:2,000-1:4,000 using extracts of HeLa nuclear cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMC1A(8243)
mouse ... Smc1a(24061)
rat ... Smc1a(63996)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)