S6317
L-Sulforaphane
≥95% (HPLC), oil
Sinônimo(s):
(R)-1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)butane, 4-Methylsulfinylbutyl isothiocyanate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
oil
atividade óptica
[α]/D -70 to -90°, c = 1.0 in chloroform-d
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)CCCCN=C=S
InChI
1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3/t10-/m1/s1
chave InChI
SUVMJBTUFCVSAD-SNVBAGLBSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research