S6045
Anti-Stem Cell Factor antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
About This Item
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
neutralization: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Kitl(17311)
Descrição geral
Anti-Stem Cell Factor antibody reacts specifically with mouse stem cell factor.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)