Documentos Principais
S5754
Sigma-Aldrich
Stigmastadienone
~95%
Sinônimo(s):
24-Ethyl-4,22E-cholestadien-3-one, 4,22-Stigmastadien-3-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H46O
Número CAS:
Peso molecular:
410.67
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
~95%
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)