Documentos Principais
S5643
Sigma-Aldrich
Sulfanilic acid
ACS reagent, 98.0-102.0%
Sinônimo(s):
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Fórmula linear:
4-(H2N)C6H4SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
173.19
Beilstein:
908765
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grau
ACS reagent
Ensaio
98.0-102.0%
Impurezas
≤0.02% Insoluble in sodium carbonate solution
resíduo de ignição
≤0.01%
pf
>300 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
chave InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1